Learn More
4-Bromo-2-metoxianilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477998 5 g 5 g
15467998 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15477998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61454.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 59557-91-4 | Molecular Formula: C7H8BrNO | Molecular Weight: 202.051 g/mol
4-Bromo-2-methoxyaniline is used as a reagent in the synthesis of 3,5-diamino-1,2,4-triazole ureas as potent anaplastic lymphoma kinase (ALK) inhibitors. It is also used as a reagent in the synthesis of chroman-3-amides as potent Rho kinase inhibitors. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bromo-2-metoxianilina se utiliza como reactivo en la síntesis de ureas de 3,5-diamino-1,2,4-triazol como potentes inhibidores de la quinasa del linfoma anaplásico (ALK). También se utiliza como reactivo en la síntesis de croman-3amidas como potentes inhibidores de la Rho-quinasa. Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59557-91-4
Fórmula molecular C7H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 202.051
Número MDL MFCD01204266
Clave InChI WRFYIYOXJWKONR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-methoxy-phenylamine, 2-amino-5-bromoanisole, 4-bromo-o-anisidine, 4-bromo-2-methoxyphenylamine, 4-bromo-2-methoxy-aniline, 2-methoxy-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem2258, acmc-209meb, 4-bromo-2-methoxy aniline
PubChem CID 459257
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metoxianilina
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methoxyaniline
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.05
Porcentaje de pureza 98%