Learn More
4-Bromo-2-yodoanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10451304 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10451304 5 g Frasco de vidrio 5 GR
1 options
Código de producto. 10451304 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397910050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-iodoaniline
CAS 66416-72-6
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69°C to 72°C
Color Gris a morado
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5BrIN
Fórmula lineal BrC6H3(I)NH2
Número MDL MFCD02093764
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-bromo-2-iodo-phenylamine, 4-bromo-2-iodobenzenamine, 2-iodo-4-bromoaniline, benzenamine,4-bromo-2-iodo, benzenamine, 4-bromo-2-iodo, pubchem3784, acmc-1b9hb, 4-bromo-2-iodophenylamine, asischem t54343, 4-bromo-2-iodo-benzenamine
Clave InChI HHTYEQWCHQEJNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)I)N
Nombre IUPAC 4-bromo-2-yodoanilina
Peso molecular (g/mol) 297.91
PubChem CID 823934
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.91
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-iodoaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.