Learn More
4-Bromo-2-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10748678 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10748678 1 g Frasco de vidrio 1 g
10460578 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10748678 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432090010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 36953-37-4 | C5H4BrNO | 174 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36953-37-4
Fórmula molecular C5H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 174
Número MDL MFCD00234041
Clave InChI SSLMGOKTIUIZLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-hydroxypyridine, 4-bromopyridin-2-ol, 4-bromopyridin-2 1h-one, 4-bromo-2-pyridinol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-bromo-2 1h-pyridinone, 4-bromo-2-pyridone, 4-bromo-2-hydroxy pyridine, 2-hydroxy-4-bromopyridine, 2 1h-pyridinone, 4-bromo
PubChem CID 817115
Nombre IUPAC 4-bromo-1-H-piridin-2-ona
SMILES C1=CNC(=O)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-hydroxypyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 203°C to 208°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-hydroxypyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.