Learn More
4-Bromo-2-hidroxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454747 5 g 5 g
15464747 250 mg 250 miligramos
15444747 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15454747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32067.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36953-37-4 | C5H4BrNO | 173.997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36953-37-4
Fórmula molecular C5H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 173.997
Número MDL MFCD00234041
Clave InChI SSLMGOKTIUIZLY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-hydroxypyridine, 4-bromopyridin-2-ol, 4-bromopyridin-2 1h-one, 4-bromo-2-pyridinol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-bromo-2 1h-pyridinone, 4-bromo-2-pyridone, 4-bromo-2-hydroxy pyridine, 2-hydroxy-4-bromopyridine, 2 1h-pyridinone, 4-bromo
PubChem CID 817115
Nombre IUPAC 4-bromo-1-H-piridin-2-ona
SMILES C1=CNC(=O)C=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-hydroxypyridine
Punto de fusión 201°C to 204°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174
Porcentaje de pureza 97%