Learn More
4'-Bromo-2'-hidroxiacetofenona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467638 5 g 5 g
15477638 250 mg 250 miligramos
15457638 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61137.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 30186-18-6 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4′-bromo-2′-hidroxiacetofenona se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30186-18-6
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.05
Número MDL MFCD03428533
Clave InChI LQCMMXGKEGWUIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-bromo-2'-hydroxyacetophenone, 4-bromo-2-hydroxyacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone,2-hydroxy-4-bromo, ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxyphenyl, 2-acetyl-5-bromophenol, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl ethanone, 1-4-bromo-2-hydroxy-phenyl-ethanone
PubChem CID 10727403
Nombre IUPAC 1-(4-bromo-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(O)C=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido