Learn More
4'-Bromo-2'-hidroxi-5'-metilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462240 5 g 5 g
11452240 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29125.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1020253-81-9 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1020253-81-9
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.073
Número MDL MFCD08273792
Clave InChI BPQABGQSVOUODJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl ethanone, 2-acetyl-4-methyl-5-bromophenol, 4'-bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone, 1-4-bromo-2-hydroxy-5-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene, 4'-bromo-2'-hydroxy-5'-methyl acetophenone
PubChem CID 42553093
Nombre IUPAC 1-(4-bromo-2-hidroxi-5-metilfenil)etanona
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Bromo-2'-hydroxy-5'-methylacetophenone
Punto de fusión 86°C to 89°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.07
Porcentaje de pureza 97%