Learn More
4-Bromo-2-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13488658 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13488658 1 g 1 g
13498658 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13488658 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449440010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21921-76-6 | C5H3BrO2 | 174.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21921-76-6
Fórmula molecular C5H3BrO2
Peso molecular (g/mol) 174.98
Clave InChI MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-furaldehyde, 4-bromofurfural, 4-bromo-2-formylfuran, 4-bromo-2-furancarbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-furfural, 4-bromofuraldehyde, zlchem 82, pubchem3545, acmc-209fpi
PubChem CID 2757010
Nombre IUPAC 4-bromofuran-2-carbaldehído
SMILES C1=C(OC=C1Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-furaldehyde
Punto de fusión 53°C to 54°C
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.98
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-furaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.