Learn More
4-Bromo-2-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15433587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15433587 250 mg 250 miligramos
11491630 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26994.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21921-76-6
Fórmula molecular C5H3BrO2
Peso molecular (g/mol) 174.981
Número MDL MFCD00671504
Clave InChI MRGBBKQOSUHKPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-furaldehyde, 4-bromofurfural, 4-bromo-2-formylfuran, 4-bromo-2-furancarbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromo-furfural, 4-bromofuraldehyde, zlchem 82, pubchem3545, acmc-209fpi
PubChem CID 2757010
Nombre IUPAC 4-bromofuran-2-carbaldehído
SMILES C1=C(OC=C1Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-furaldehyde
Punto de fusión 54°C to 58°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air and light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.98
Porcentaje de pureza 97%