Learn More
4-Bromo-2-fluorofenol, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469732
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11469732 100 g 100 g
11449732 5 g 5 g
11459732 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469732 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10804.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2105-94-4 | C6H4BrFO | 191.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2105-94-4
Fórmula molecular C6H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 191.00
Número MDL MFCD00011722
Clave InChI RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-bromophenol, 4-bromo-2-fluoro-phenol, phenol, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro phenol, pubchem1488, p-bromo-o-fluorophenol, 2-fluoro-4-bromo phenol, acmc-209fh4, ksc204a3n, 3-fluoro-4-hydroxy-bromobenzene
PubChem CID 2724981
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluorofenol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorophenol
Densidad 1.744
Punto de ebullición 82°C to 83°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.566
Cantidad 100 g
Beilstein 1861281
Formula Weight (peso de la fórmula) 191
Porcentaje de pureza ≥97%