Learn More
4-Bromo-2-fluorobifenilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11412747
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412747 25 g 25 g
11402747 5 g 5 g
11349419 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412747 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14924.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41604-19-7
Fórmula molecular C12H8BrF
Peso molecular (g/mol) 251.10
Número MDL MFCD00051716
Clave InChI HTRNHWBOBYFTQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluorobiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl, 2-fluoro-4-bromo biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorodiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro biphenyl, pubchem2652, acmc-209jkv, 2-fluoro-4-bromobiphenyl
PubChem CID 521063
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Punto de fusión 38°C to 41°C
Densidad 1.4
Punto de ebullición 175°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3152
Beilstein 2208913
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoro-1,1'-bifenilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1
Porcentaje de pureza 98%