Learn More
4-Bromo-2-fluorobifenilo, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10566023 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10566023 10 g Frasco de vidrio 10 g
10576023 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10566023 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 373270100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41604-19-7
Fórmula molecular C12H8BrF
Peso molecular (g/mol) 251.10
Número MDL MFCD00051716
Clave InChI HTRNHWBOBYFTQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluorobiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl, 2-fluoro-4-bromo biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorodiphenyl, 4-bromo-2-fluoro-1,1-biphenyl, 4-bromo-2-fluoro biphenyl, pubchem2652, acmc-209jkv, 2-fluoro-4-bromobiphenyl
PubChem CID 521063
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoro-1-fenilbenceno
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobiphenyl
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38°C to 42°C
Color Blanco a amarillo
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C6H3(F)Br
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-fluorobiphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.