Learn More
4-Bromo-2-bromuro de fluorobenzilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™
Código de producto. 15495405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495405 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15495405 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58746.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Fórmula molecular C7H5Br2FZn
Número MDL MFCD13152553
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.3