Learn More
Clorhidrato de 4-bromo-2-fluorobencilamina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11497567
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497567 5 g 5 g
11407577 25 g 25 g
11417577 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15654.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147181-08-6
Fórmula molecular C7H8BrClFN
Peso molecular (g/mol) 240.5
Número MDL MFCD00143266
Clave InChI RTQOFJWBJNVJEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 4-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 4-bromo-2-fluorobenzylamine hcl, 1-4-bromo-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine, 4-bromo-2-fluoro-, hydrochloride, 4-bromo-2-fluorobenzylamine hydrochlorid, pubchem3774, pubchem12660, acmc-1by0k, 4-bromo-2-fluoro-benzylamine hydrochloride
PubChem CID 18468197
Nombre IUPAC (4-bromo-2-fluorofenil)metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión 254°C to 257°C
Cantidad 5 g
Beilstein 6938847
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.5
Porcentaje de pureza 98%