Learn More
4-Bromo-2-bromuro de fluorobenzilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10798532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10798532 5 g Frasco de plástico 5 g
10584901 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10798532 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 333890050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 76283-09-5
Fórmula molecular C7H5Br2F
Peso molecular (g/mol) 267.92
Número MDL MFCD00055467
Clave InChI XMHNLZXYPAULDF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluorobenzyl bromide, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluoro-4-bromobenzyl bromide, 4-bromo-2-fluorobenzylbromide, 2-fluoro-4-bromo-benzylbromide, alpha,4-dibromo-2-fluorotoluene, unii-0z26xyc1jy, 4,alpha-dibromo-2-fluorotoluene, 4-bromo-1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, 0z26xyc1jy
PubChem CID 2733660
Nombre IUPAC 4-bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >30.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 126.0°C (19.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.92
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de fusión baja