Learn More
Alcohol de 4-bromo-2-fluorobenílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389455 5 g 5 g
11379455 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18679.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188582-62-9
Fórmula molecular C7H6BrFO
Peso molecular (g/mol) 205.026
Número MDL MFCD00143265
Clave InChI BWBJZMQPVBWEJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluorobenzyl alcohol, 4-bromo-2-fluorophenyl methanol, 4-bromo-2-fluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-bromo-2-fluoro, rarechem al bd 0386, timtec-bb sbb005826, 4-bromo-2-fluorophenyl methan-1-ol, 2-fluoro-4-bromobenzyl alcohol, pubchem3223, acmc-209erg
PubChem CID 2734027
Nombre IUPAC (4-bromo-2-fluorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzyl alcohol
Punto de fusión 31°C to 33°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7757667
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.03
Porcentaje de pureza 97%