Learn More
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10170172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10170172 5 g Frasco de vidrio 5 g
10793203 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10170172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 347460050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 151982-51-3 | C7H3BrClFO | 237.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151982-51-3
Fórmula molecular C7H3BrClFO
Peso molecular (g/mol) 237.46
Número MDL MFCD03411584
Clave InChI PCFIABOQFAFDAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluoro, benzoyl chloride,4-bromo-2-fluoro, acmc-20amnm, 4-bromo-2-fluorobenzoylchloride, 4-bromo-2-fluoro-benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluorobenzoic acid chloride, 4-bromanyl-2-fluoranyl-benzoyl chloride
PubChem CID 2734026
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 24.0°C to 24.5°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 86.0°C to 88.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: hydrdolyses
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.46
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.