Learn More
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoílo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314596 1 g 1 g
11324596 5 g 5 g
11334596 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11314596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20142.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 151982-51-3 | C7H3BrClFO | 237.452 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151982-51-3
Fórmula molecular C7H3BrClFO
Peso molecular (g/mol) 237.452
Número MDL MFCD03411584
Clave InChI PCFIABOQFAFDAU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2734026
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-2-fluorobenzoilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzoyl chloride
Punto de fusión 24°C to 25°C
Punto de ebullición 86°C to 88°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.5877
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 6323925
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2-fluoro-4-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluoro, benzoyl chloride,4-bromo-2-fluoro, acmc-20amnm, 4-bromo-2-fluorobenzoylchloride, 4-bromo-2-fluoro-benzoyl chloride, 4-bromo-2-fluorobenzoic acid chloride, 4-bromanyl-2-fluoranyl-benzoyl chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.45
Porcentaje de pureza 98%