Learn More
4-Bromo-2-fluorobenzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404414 5 g 5 g
11494404 1 g 1 g
11414414 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404414 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13086.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 105942-08-3 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
4-Bromo-2-fluorobenzonitrile is used as a OLED intermediate, Pharmaceutical, electronic and chemical intermediate. It is used in the synthesis of heterocycles and liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-2-fluorobenzonitrilo se utiliza como intermediario OLED, farmacéutico, electrónico y químico. Se utiliza en la síntesis de heterociclos y cristales líquidos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105942-08-3
Fórmula molecular C7H3BrFN
Peso molecular (g/mol) 200.01
Número MDL MFCD00143264
Clave InChI HGXWRDPQFZKOLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluorobenzenecarbonitrile, 4-cyano-3-fluorobromobenzene, pubchem3221, 2-floro-4-bromobenzonitrile, 4-bromo-2-fluorobenzontrile, 4-bromo-6-fluorobenzonitrile, ksc490q4t
PubChem CID 736029
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluorobenzonitrilo
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Punto de fusión 69°C to 72°C
Punto de ebullición 238°C to 239°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 4231143
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.01
Porcentaje de pureza 99%