Learn More
Ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-fluorobenzoic Acid |
| CAS | 112704-79-7 |
| Fórmula molecular | C7H4BrFO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Fluoro-4-bromobenzoic Acid, NSC 190364, 4-Bromo-2-fluorobenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrFO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(Br)cc1F |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 219.01 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9379 |