Learn More
Éster metílico del ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-fluorobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 179232-29-2 |
| Fórmula molecular | C8H6BrFO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Methyl 2-Fluoro-4-bromobenzoate, Methyl 4-Bromo-2-fluorobenzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrFO2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(Br)cc1F |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-fluorobenzoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 233.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 231.9535 |