Learn More
Ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430641
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430641 25 g 25 g
11420641 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430641 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20118.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112704-79-7 | C7H3BrFO2 | 218.00 g/mol
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid may be used in the synthesis of biaryl intermediates by palladium-mediated coupling with various aryl boronic acids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico puede usarse en la síntesis de intermediarios de biarilo mediante el acoplamiento mediado por paladio con varios ácidos arilborónicos
Solubilidad
Solubilidad en metanol, turbidez muy leve.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, agentes reductores y bases. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112704-79-7
Fórmula molecular C7H3BrFO2
Peso molecular (g/mol) 218.00
Número MDL MFCD00143263
Clave InChI ZQQSRVPOAHYHEL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-fluoro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-2-fluoro-benzoic acid, 4-bromo-2-fluorobenzoicacid, benzoic acid, 4-bromo-2-fluoro, pubchem1313, enzalutamide impurity a, acmc-1btmf, 2-fluro-4-bromobenzoic acid, ksc174m4p, rarechem al bo 0754
PubChem CID 302681
Nombre IUPAC Ácido 4-bromo-2-fluorobenzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Punto de fusión 210°C to 213°C
Cantidad 25 g
Beilstein 6323931
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.01
Porcentaje de pureza 98%