Learn More
Cloruro de 4-bromo-2-fluorobencenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11425787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11425787 5 g 5 g
11415787 1 g 1 g
11435787 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24352.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 216159-03-4 | C6H3BrClFO2S | 273.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216159-03-4
Fórmula molecular C6H3BrClFO2S
Peso molecular (g/mol) 273.5
Número MDL MFCD01090993
Clave InChI XNYBZLRIUHNRQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 147\11-41, 4-bromo-2-fluorophenyl chlorosulfone, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-fluoro, pubchem5065, acmc-209via, ksc201o8l
PubChem CID 2736310
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-2-fluorobencenosulfonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 63°C to 66°C
Punto de ebullición 84°C (0.5 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.51
Porcentaje de pureza 98%