Learn More
4-Bromo-2-fluorobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-fluorobenzamide |
| CAS | 292621-45-5 |
| Fórmula molecular | C7H5BrFNO |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5BrFNO/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H2,10,11) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc(Br)cc1F |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-fluorobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 218.02 |