Learn More
4-Bromo-2-fluorobenzamida, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458987 250 mg 250 miligramos
15448987 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52336.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 292621-45-5 | C7H5BrFNO | 218.025 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 292621-45-5
Fórmula molecular C7H5BrFNO
Peso molecular (g/mol) 218.025
Número MDL MFCD03094432
Clave InChI MJDRFCPNHLHNON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acmc-209h7t, 4-bromo-2-fluoro-benzamide, benzamide,4-bromo-2-fluoro, benzamide, 4-bromo-2-fluoro
PubChem CID 2773331
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluorobenzamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzamide
Punto de fusión 151°C to 153°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.03
Porcentaje de pureza 96%