Learn More
4-Bromo-2-fluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453147 5 g 5 g
11463147 25 g 25 g
11473147 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16112.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57848-46-1 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde is used in the preparation of nigeglanine hydrobromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-2-fluorobenzaldehído se utiliza en la preparación del hidrobromuro de nigeglanina.
Solubilidad
No soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57848-46-1
Fórmula molecular C7H4BrFO
Peso molecular (g/mol) 203.01
Número MDL MFCD00143261
Clave InChI UPCARQPLANFGQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro-benzaldehyde, pubchem1421, acmc-1awi3, 4-bromo-2-flurobenzaldehyde, 4-bromo-2 fluorobenzaldehyde, ksc272o0t, 2-fluoro-4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo-2-fluoro benzaldehyde
PubChem CID 143517
Nombre IUPAC 4-Bromo-2-fluorobenzaldehído
SMILES FC1=CC(Br)=CC=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluorobenzaldehyde
Punto de fusión 59°C to 63°C
Punto de ebullición 42°C (19 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 7700208
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.01
Porcentaje de pureza 97%