Learn More
4-Bromo-2-fluoroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10509633 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 GR
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10509633 10 g Frasco de vidrio 10 g
10265280 25 g Frasco de vidrio 25 g
10634612 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10509633 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134180100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-24-8
Fórmula molecular C6H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 190.01
Número MDL MFCD00010221
Clave InChI GZRMNMGWNKSANY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro-phenylamine, 4-bromo-2-fluoro-aniline, 4-bromo-2-fluorobenzenamine, 4-bromo-2-fluoro aniline, 4-bromo-2-fluorophenylamine, 4-brom-2-fluoranilin, zlchem 545, pubchem1525
PubChem CID 123050
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluoroaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 39°C to 42°C
Color Beige a marrón grisáceo o gris
Punto de ebullición 103°C to 108°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(F)NH2
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa cristalina, polvo, cristales y/o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-fluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.