Learn More
4-Bromo-2-fluoroanilina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423923 100 g 100 g
11359419 10 g 10 g
11413923 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423923 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10228.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 367-24-8 | C6H5BrFN | 190.015 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-24-8
Fórmula molecular C6H5BrFN
Peso molecular (g/mol) 190.015
Número MDL MFCD00010221
Clave InChI GZRMNMGWNKSANY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-fluoro, 4-bromo-2-fluoro-phenylamine, 4-bromo-2-fluoro-aniline, 4-bromo-2-fluorobenzenamine, 4-bromo-2-fluoro aniline, 4-bromo-2-fluorophenylamine, 4-brom-2-fluoranilin, zlchem 545, pubchem1525
PubChem CID 123050
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoroanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluoroaniline
Punto de fusión 38°C to 42°C
Punto de ebullición 103°C to 108°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 2081089
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.01
Porcentaje de pureza ≥98%