Learn More
4-Bromo-2-fluoro-N-metilbenzamida, TRC
Código de producto. 30345134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345134 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30345134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB685055250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
CAS 749927-69-3
Fórmula molecular C8H7BrFNO
Cantidad 250 mg
Sinónimo Enzalutamide Impurity 62
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrFNO/c1-11-8(12)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
SMILES CNC(=O)c1ccc(Br)cc1F
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoro-N-metilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 232.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.9695