Learn More
4-Bromo-2-fluoro-N-metilbenzamida, TRC
Código de producto. 30334167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334167 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30334167 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6850552.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluoro-N-methylbenzamide
CAS 749927-69-3
Fórmula molecular C8H7BrFNO
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Enzalutamide Impurity 62
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7BrFNO/c1-11-8(12)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
SMILES CNC(=O)c1ccc(Br)cc1F
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoro-N-metilbenzamida
Peso molecular (g/mol) 232.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.9695