Learn More
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494837 5 g 5 g
15484837 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494837 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32153.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 320-76-3 | C6H3BrFNO3 | 236.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-76-3
Fórmula molecular C6H3BrFNO3
Peso molecular (g/mol) 236.00
Número MDL MFCD00013372
Clave InChI ACQVEWFMUBXEMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenol, synquest 4654-b-46, phenol, 4-bromo-2-fluoro-6-nitro, 4-bromo-2-fluoro-6-nitro-phenol, pubchem2842, acmc-209xa8, 4-bromo-2-fluoro 6-nitrophenol, 4-bromo-6-fluoro-2-nitrophenol, 2-fluoro-4-bromo-6-nitro-phenol, phenol,4-bromo-2-fluoro-6-nitro
PubChem CID 688116
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoro-6-nitrofenol
SMILES OC1=C(F)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236
Porcentaje de pureza 98%