Learn More
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484837
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15484837 1 g 1 g
15494837 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15484837
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32153.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 320-76-3 | C6H3BrFNO3 | 236.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-76-3
Fórmula molecular C6H3BrFNO3
Peso molecular (g/mol) 236.00
Número MDL MFCD00013372
Clave InChI ACQVEWFMUBXEMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenol, synquest 4654-b-46, phenol, 4-bromo-2-fluoro-6-nitro, 4-bromo-2-fluoro-6-nitro-phenol, pubchem2842, acmc-209xa8, 4-bromo-2-fluoro 6-nitrophenol, 4-bromo-6-fluoro-2-nitrophenol, 2-fluoro-4-bromo-6-nitro-phenol, phenol,4-bromo-2-fluoro-6-nitro
PubChem CID 688116
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoro-6-nitrofenol
SMILES OC1=C(F)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenol
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 236
Porcentaje de pureza 98%