Learn More
4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483887 5 g 5 g
15493887 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30220.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 74266-66-3 | C7H5BrFNO3 | 250.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74266-66-3
Fórmula molecular C7H5BrFNO3
Peso molecular (g/mol) 250.02
Número MDL MFCD00013374
Clave InChI CVCAYLYLJKBSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluoro-6-nitroanisole, 5-bromo-3-fluoro-2-methoxy-1-nitrobenzene, 5-bromo-1-fluoro-2-methoxy-3-nitro-benzene, benzene, 5-bromo-1-fluoro-2-methoxy-3-nitro, 4-bromo-2-fluoro-6-nitrophenyl methyl ether, timtec-bb sbb005948, acmc-20amnn, pubchem4134, 4-bromo-2-fluoro-6-nitroanisol
PubChem CID 557159
Nombre IUPAC 5-bromo-1-fluoro-2-metoxi-3-nitrobenceno
SMILES COC1=C(F)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole
Punto de fusión 53°C to 56°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.02
Porcentaje de pureza 97%