Learn More
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluorometil)anilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11315245
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11315245 1 g 1 g
11305245 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11315245 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31727.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 104460-70-0 | C7H4BrF4N | 258.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La 4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluorometil)anilina tiene efecto antimicrobiano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104460-70-0
Fórmula molecular C7H4BrF4N
Peso molecular (g/mol) 258.01
Número MDL MFCD04973757
Clave InChI UYVDMCXPDGRLEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl, benzenamine,4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl, acmc-209ygd, 4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylamine, 4-bromanyl-2-fluoranyl-5-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 7018046
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoro-5-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=C(F)C=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Punto de fusión 30°C to 41°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.01
Porcentaje de pureza 97%