Learn More
4-Bromo-2-fluoro-1-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472598 25 g 25 g
11482598 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472598 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15884.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 105931-73-5 | C6H3BrFI | 300.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105931-73-5
Fórmula molecular C6H3BrFI
Peso molecular (g/mol) 300.90
Número MDL MFCD00010608
Clave InChI XRMZKCQCINEBEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3-fluoro-4-iodobenzene, 3-fluoro-4-iodobromobenzene, 2-fluoro-4-bromoiodobenzene, 4-bromo-2-fluoroiodobenzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo-benzene, benzene, 4-bromo-2-fluoro-1-iodo, pubchem3232, acmc-2098hz, 2-fluoro-4-bromo iodobenzene, 3-fluoro-4-iodo-bromobenzene
PubChem CID 2724516
Nombre IUPAC 4-bromo-2-fluoro-1-iodobenceno
SMILES FC1=C(I)C=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-fluoro-1-iodobenzene
Punto de fusión 46°C to 50°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 4740250
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.9
Porcentaje de pureza 98%