Learn More
4-Bromo-2-fluoro-1,1'-bifenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-fluoro-1,1'-biphenyl |
| CAS | 41604-19-7 |
| Fórmula molecular | C12H8BrF |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Fluoro-4-bromobiphenyl, 4-Bromo-2-fluorobiphenyl, 4'-Bromo-2'-fluorobiphenyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8BrF/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| SMILES | Fc1cc(Br)ccc1c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-fluoro-1-fenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 251.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 249.9793 |