Learn More
4-Bromo-2-etilfenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-ethylphenol |
| CAS | 18980-21-7 |
| Fórmula molecular | C8 H9 Br O |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9BrO/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5,10H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cc(Br)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-etilfenol |
| Peso molecular (g/mol) | 201.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9837 |