Learn More
4-Bromo-2-etilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11363336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11363336 5 g 5 g
11373336 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11363336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12725.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 45762-41-2 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45762-41-2
Fórmula molecular C8H10BrN
Peso molecular (g/mol) 200.079
Número MDL MFCD00041434
Clave InChI LGOZNQPHTIGMQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 4-bromo-2-ethyl, 2-ethyl-4-bromoaniline, acmc-20amnq, pubchem23174, 4-bromo-2-ethyl-aniline, 4-bromo-2-ethylbenzenamine, 4-bromo-2-ethylphenylamine, 4-bromanyl-2-ethyl-aniline, 4-bromo-2-ethylaniline
PubChem CID 2801283
Nombre IUPAC 4-bromo-2-etilanilina
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-ethylaniline
Densidad 1.412
Punto de ebullición 110°C to 112°C (2 mmHg)
Índice de refracción 1.602
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2802710
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 97%