Learn More
4-Bromo-2-etil-1-yodobenceno, 97 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11430531 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11430531 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20052.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175278-30-5
Fórmula molecular C8H8BrI
Peso molecular (g/mol) 310.96
Número MDL MFCD00221458
Clave InChI JWKQXPHYKRQLEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2761396
Nombre IUPAC 4-Bromo-2-etil-1-yodobenceno
SMILES CCC1=C(C=CC(=C1)Br)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de ebullición 84°C to 86°C (0.4 mmHg)
Cantidad 10 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 4-bromo-2-ethyliodobenzene, benzene,4-bromo-2-ethyl-1-iodo, benzene, 4-bromo-2-ethyl-1-iodo, 4-bromo-2-ethyl-1-iodo-benzene, pubchem3773, acmc-1c9j2, 4-bromo-2-ethyl-iodobenzene, 1-iodo-2-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-2-ethyl-1-iodobenzene, 4-bromanyl-2-ethyl-1-iodanyl-benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.97
Porcentaje de pureza 97%