Learn More
4-Bromo-2-etil-1-fluorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-ethyl-1-fluorobenzene |
| CAS | 627463-25-6 |
| Fórmula molecular | C8H8FBr |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BrF/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1cc(Br)ccc1F |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-etil-1-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 203.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.9793 |