Learn More
4-Bromo-2-cianopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15497367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15497367 1 g 1 g
15407377 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15497367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34424.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 62150-45-2 | Molecular Formula: C6H3BrN2 | Molecular Weight: 183.008 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62150-45-2
Fórmula molecular C6H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 183.008
Número MDL MFCD04065805
Clave InChI CZXDCTUSFIKLIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 693283
Nombre IUPAC 4-bromopiridina-2-carbonitrilo
SMILES C1=CN=C(C=C1Br)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-cyanopyridine
Punto de fusión 87°C to 91°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Sinónimo 4-bromo-2-cyanopyridine, 4-bromopicolinonitrile, 4-bromo-pyridine-2-carbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 4-bromo, 2-cyano-4-bromopyridine, 4-bromo-2-pyridinecarbonitrile, pubchem23829, 4-bromo-2-cyano-pyridine, 2-pyridinecarbonitrile,4-bromo, abbypharma ap-17-5586
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.01
Porcentaje de pureza 97%