Learn More
4-Bromo-2-chlorotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10759585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10759585 100 g Glass bottle 100 g
10400934 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10759585 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398281000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 89794-02-5
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.48
Número MDL MFCD00060651
Clave InChI LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-chlorotoluene, 2-chloro-4-bromotoluene, 4-bromo-2-chloro toluene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl, 4-bromo-chlorotoluene, pubchem3603, 4-bromo-2chlorotoluene, 2-chloro 4-bromo toluene, acmc-209r2x
PubChem CID 2735554
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloro-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chlorotoluene
% mín. CAS 97.5
Color Yellow
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.5380g/mL
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.538
Fórmula lineal BrC6H3(Cl)CH3
Punto de ebullición 212°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.48
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-chlorotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.