Learn More
4-Bromo-2-clorotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475966 25 g 25 g
11485966 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22293.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 89794-02-5 | Molecular Formula: C7H6BrCl | Molecular Weight: 205.479 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89794-02-5
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.479
Número MDL MFCD00060651
Clave InChI LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-chlorotoluene, 2-chloro-4-bromotoluene, 4-bromo-2-chloro toluene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl-benzene, benzene, 4-bromo-2-chloro-1-methyl, 4-bromo-chlorotoluene, pubchem3603, 4-bromo-2chlorotoluene, 2-chloro 4-bromo toluene, acmc-209r2x
PubChem CID 2735554
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloro-1-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chlorotoluene
Densidad 1.538
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.5735
Beilstein 3234853
Punto de ebullición 212°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.48
Porcentaje de pureza 98%