Learn More
4-Bromo-2-cloropirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza como intermedio primario y secundario en síntesis farmacéutica y orgánica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-chloropyrimidine |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 10334333 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.43 |
| Porcentaje de pureza | 98% |