Learn More
4-Bromo-2-cloropiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676440 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10676440 25 g Frasco de vidrio 25 g
10119739 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10676440 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434800250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 73583-37-6 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73583-37-6
Fórmula molecular C5H3BrClN
Peso molecular (g/mol) 192.44
Número MDL MFCD03840756
Clave InChI ONHMWUXYIFULDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-bromopyridine, pyridine, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chloro-pyridine, pubchem1171, acmc-1bjmw, ksc381c4t, tpc-py061, 4-bromo-2-chloropyridine, abbypharma ap-18-5387, 4-bromo-2-chloropyridine 5g
PubChem CID 3847770
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloropiridina
SMILES C1=CN=C(C=C1Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chloropyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.7340g/mL
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.734
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.44
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-Chloropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.