Learn More
4-Bromo-2-cloropiridina, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302369 5 g 5 g
11312369 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27299.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73583-37-6 | C5H3BrClN | 192.44 g/mol
It is used in the synthesis of quaterpyridine nemertelline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de la nemertelina de cuaterpiridina.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73583-37-6
Fórmula molecular C5H3BrClN
Peso molecular (g/mol) 192.44
Número MDL MFCD03840756
Clave InChI ONHMWUXYIFULDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-bromopyridine, pyridine, 4-bromo-2-chloro, 4-bromo-2-chloro-pyridine, pubchem1171, acmc-1bjmw, ksc381c4t, tpc-py061, 4-bromo-2-chloropyridine, abbypharma ap-18-5387, 4-bromo-2-chloropyridine 5g
PubChem CID 3847770
Nombre IUPAC 4-bromo-2-cloropiridina
SMILES C1=CN=C(C=C1Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chloropyridine
Punto de fusión 18°C to 20°C
Densidad 1.734
Punto de ebullición 70°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.44
Porcentaje de pureza 94%