Learn More
Ácido (4-bromo-2-clorofenoxi)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetic Acid |
| CAS | 77228-67-2 |
| Fórmula molecular | C8H6BrClO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrClO3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)COc1ccc(Br)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-bromo-2-clorofenoxi)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 265.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.9189 |