Learn More
4-Bromo-2-clorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-chlorophenol |
| CAS | 3964-56-5 |
| Fórmula molecular | C6 H4 Br Cl O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-2-chlorophenol, 2-Chloro-4-bromophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H4BrClO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H |
| SMILES | Oc1ccc(Br)cc1Cl |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-clorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 207.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.9134 |