Learn More
4-Bromo-2-clorofenol, TRC
Código de producto. 30341069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341069 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30341069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6841585G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chlorophenol
CAS 3964-56-5
Fórmula molecular C6 H4 Br Cl O
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Bromo-2-chlorophenol, 2-Chloro-4-bromophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4BrClO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
SMILES Oc1ccc(Br)cc1Cl
Nombre IUPAC 4-bromo-2-clorofenol
Peso molecular (g/mol) 207.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.9134