Learn More
4-Bromo-2-clorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10433975 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10433975 5 g Frasco de vidrio 5 g
10448320 25 g Frasco de vidrio 25 g
10523161 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10433975 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173530050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3964-56-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3964-56-5
Fórmula molecular C6H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 207.45
Número MDL MFCD00002166
Clave InChI VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
PubChem CID 19859
ChEBI CHEBI:38852
Nombre IUPAC 4-bromo-2-clorofenol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chlorophenol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 47°C to 51°C
Color Blanco
Punto de ebullición 232°C to 235°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H3(Cl)OH
Cantidad 5 g
Beilstein 06, II, 187
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.45
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Masa de baja fusión o agujas cristalinas, polvo y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-chlorophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.