Learn More
4-Bromo-2-clorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486546 10 g 10 g
11496546 50 g 50 g
11406556 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24803.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3964-56-5 | C6H4BrClO | 207.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3964-56-5
Fórmula molecular C6H4BrClO
Peso molecular (g/mol) 207.45
Número MDL MFCD00002166
Clave InChI VIBJPUXLAKVICD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chloro-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-2-chloro, phenol, 4-bromochloro, unii-994sj34d8p, 4-bromo-2-chloro-phenol, attercop-chm at106179, 4-bromo-2-chlorophenol 25gr, 4-bromo-chlorophenol, pubchem3596, acmc-209j6p
PubChem CID 19859
ChEBI CHEBI:38852
Nombre IUPAC 4-bromo-2-clorofenol
SMILES OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-chlorophenol
Punto de fusión 47°C to 50°C
Punto de ebullición 232°C to 235°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 10 g
Beilstein 2042867
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.46
Porcentaje de pureza 98%